G005320
GC Analysis of Aromatics in Reformulated Gasoline on TCEP
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: TCEP, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.44 μm (24153)
oven: 50 °C (3 min), 10 °C/min to 140 °C (35 min)
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 170 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec constant
injection: 1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D. FocusLiner™ inlet liner with taper
sample: Reformulated gasoline
aplicação(ões)
petroleum
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)