Documentos Principais
G005288
GC Analysis of trans C18:1 FAMEs in Partially Hydrogenated Vegetable Oil (PHVO) on SLB®-IL111 after HPLC Fractionation using Silver Ion
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 168 °C isothermal
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: hydrogen, 1 mL/min
injection: 1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split liner with cup (2051001)
sample: trans fraction of partially hydrogenated vegetable oil FAMEs, prepared using Ag-ion fractionation
aplicação(ões)
agriculture
food and beverages
Informações legais
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
coluna analítica
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)