G005106
GC Analysis of 1-Phenylethylamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ B-PH
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (71023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: 3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: S(-)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
peak 2: R(+)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Nota de análise
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)