Documentos Principais
G004873
GC Analysis of Ionic Liquid Test Mix on SLB®-IL76 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm)
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-IL76, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28913-U)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 26 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
sample: Ionic Liquid Test Mix #1 (N09000), each analyte at various concentrations in isooctane
aplicação(ões)
petroleum
Informações legais
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Toluene
    Ethylbenzene
    p-Xylene
    Cyclohexanone
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Durene
    Naphthalene
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)