Key Documents
G004733
HPLC Analysis of Ritalinic Acid and Ritalin (Methylphenidate) Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 with T2 Guard Column
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CHIROBIOTIC T2 guard column, 2 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (16100AST (requires holder 21150AST))
column: CHIROBIOTIC V2, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15023AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (7:93, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
coluna analítica
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)