G004725
HPLC Analysis of FMOC-Serine Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP™
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase: 20 mM ammonium acetate in: (A) acetonitrile; (B) methanol; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)