Documentos Principais
G004700
HPLC Analysis of Tramadol Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Tramadol hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)