Documentos Principais
G004458
HPLC Analysis of 1-(1-Naphthyl)ethylamine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mgl/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
    (±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, purum, ≥95.0% (GC)
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)