G004416
HPLC Analysis of Column Test Mix on Discovery® BIO Wide Pore C18, Effect of HPLC Column I.D. on Sensitivity
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 10 cm x various I.D., 3 μm particles
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (65:35, A:B)
flow rate: as indicated
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: as indicated
sample: acetophenone (0.1 μg), benzene (1 μg), toluene (1 μg)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Analito
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)