G004414
LC/MS Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C18, Effect of TFA Concentration on MS Signal
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery® BIO Wide Pore C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (567202-U)
mobile phase: [A]: aqueous component (25 mM formic acid, 0.01% TFA or 0.1% TFA); [B] (50:50) water:acetonitrile containing same ionic additives as aq. component
flow rate: 0.20 mL/min
column temp.: ambient
detector: (+)ESI
injection: 1-3 μL
sample: RP Peptide Performance Standard (Alberta Peptide Inst., Cat. No. RPS-P0010)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)