Documentos Principais
G004017
GC Analysis of Background Levels of a Carbopack X Thermal Desorption Tube on SPB®-1
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SPB-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (24031)
oven: 35 °C (8 min), 5 °C/min to 100 °C, 15 °C/min to 230 °C (hold 4 min)
inj. temp.: 200 °C
MSD interface: 230 °C
scan range: m/z = 35-260
carrier gas: nitrogen, 2 mL/min. constant
injection: split 10:1
adequação
application for air monitoring
aplicação(ões)
air monitoring
industrial hygiene
Informações legais
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)