Documentos Principais
G002096
HPLC Analysis of Norepinephrine and 3,4-Dihydroxyphenylglycol on Discovery® HS F5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery HS F5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567561-U)
mobile phase: 50 mM ammonium formate, pH to 3.0 with formic acid
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 266 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each (NE and DHPG) in 5% methanol in mobile phase
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)