G001589
HPLC Analysis of Amyloid β-Protein Fragment 10-35 on Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568223-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; (25:75)
flow rate: 1.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 10 μL, 1 mg/mL in water
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)