Key Documents
G001585
HPLC Analysis of Angiotensins on Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] (10 mM NH4OAc, pH 7):(50% CH3CN in 20 mM NH4OAc, pH 7), 65:35 ; [B] (10 mM NH4OAc, pH 7):(50% CH3CN in 20 mM NH4OAc, pH 7), 25:75
gradient: 0-100% B in 12.5 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 6 μL (10 μg each) in water
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Angiotensin III trifluoroacetate salt hydrate
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)