ES5573
ChromegaChiral™ Chiral CCO F4, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral™
fabricante/nome comercial
ES Industries 112151-CCO-F4
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
matriz
fully porous particle
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)