ES5561
ChromegaChiral™ Chiral CCO F2, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 30 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral™
fabricante/nome comercial
ES Industries 15N251-CCO-F2
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 30 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)