Documentos Principais
ES5550
ChromegaChiral Chiral CCO F2, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral
fabricante/nome comercial
ES Industries 123251-CCO-F2
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 3.0 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
ChromegaChiral CCO F2 is a 2-Fluoro 5-methylphenyl cellulose phase which can be used in SFC or HPLC. The addition of a fluorine atom into a phenyl carbamate cellulose structure can be useful in promoting a fluorophilic retention mechanism which can provide improved retention for fluorinated compounds. A fluorophilic retention mechanism can be particularly useful in medicinal chemistry and drug discovery, where more than a third of newly approved small molecule drugs contain fluorine.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)