ES5476
ChromegaChiral™ Chiral CCJ, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral™
fabricante/nome comercial
ES Industries 125151-CCJ
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cellulose 4-methylbenzoate phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)