Documentos Principais
ES5447
ChromegaChiral Chiral CCC, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
C × D.I.:
25 cm × 2.1 mm
tamanho de partícula:
3 μm
Grupo ativo da matriz:
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
tamanho de poro:
1000 Å pore size
Matriz:
fully porous particle
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral
fabricante/nome comercial
ES Industries 152151-CCC
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
ChromegaChiral CCC is a modified cellulose including the combination of 3-chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichloro- phenylcarbamate bonding groups coated on high purity, high performance spherical silica particles. This combination of bonded groups stabilizes the solubility of coated phase making for a durable phase similar to other widely used coated phases. The use of cellulose modified with chlorinated phenyl groups provides for the separation for many previously unresolved/poorly resolved chiral mixtures by providing unique separation characteristics.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)