ERMBF447A
DP915635 Maize GMO Standard
blank GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see: ERMBF447A
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)