Documentos Principais
CRM76638
Supelco
(±)-β-Citronellol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
1721507
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.4 (vs air)
pressão de vapor
~0.02 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
chave InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)