CRM4M7285
TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
certified reference material, 15 μg/mL each component in acetonitrile (as the aldehyde or ketone), ampule of 3 × 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 3 × 1 mL
concentração
15 μg/mL each component in acetonitrile (as the aldehyde or ketone)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- For the determination of air-dispersed formaldehyde and carbonyl compounds (CCs) as vapors by denuder-filter sampling and gas chromatography method of analysis.
- To investigate the impact of NO, NO2 and CO in air samples on the capture and retention of formaldehyde and acetaldehyde with the DNPH-cartridge. The reaction products and chromatographic interferences are identified using chromatography techniques.
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRM4M7285 | 4061833542774 |