CRM33887
Desmethyl-formamido-pirimicarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
5,6-Dimethyl-2-(N-formylmethylamino)-4-pyrimidinyl dimethylcarbamate
About This Item
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C=O
InChI
1S/C11H16N4O3/c1-7-8(2)12-10(15(5)6-16)13-9(7)18-11(17)14(3)4/h6H,1-5H3
chave InChI
GDEAMEURJBBCOQ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)