BP361
2-Diethylaminoethyl-3-(1-naphthyl)-2-(1-naphthylmethyl)propionate oxalate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Diethylaminoethyl 3-(1-naphthyl)-2-(1-naphthylmethyl)propionate oxalate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
naftidrofuryl
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOC(=O)C(Cc3c4c(ccc3)cccc4)Cc1c2c(ccc1)cccc2)(CC)CC.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C30H33NO2.C2H2O4/c1-3-31(4-2)19-20-33-30(32)27(21-25-15-9-13-23-11-5-7-17-28(23)25)22-26-16-10-14-24-12-6-8-18-29(24)26;3-1(4)2(5)6/h5-18,27H,3-4,19-22H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
FYUFQXSXPVAXSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)