Documentos Principais
96141
Supelco
4-Amino-3-nitrophenol
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-2-nitroaniline
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(NO2)OH
Número CAS:
Peso molecular:
154.12
Beilstein:
2210196
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
98.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
150-154 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
chave InChI
IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)