Documentos Principais
89217
Supelco
Propyl benzoate
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO2CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
pb
229.5 °C/766 mmHg (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
chave InChI
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)