845161
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F MiniChrom Column
phase rProtein A, 45 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Sinônimo(s):
MiniChrom
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene column
polypropylene and polyethylene frit
linha de produto
TOYOPEARL®
analito(s) específico(s)
IgG
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 45161
Parâmetros
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 8 mm
volume do leito
5 mL
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
rProtein A phase
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-13
capacidade
>70 g/L adsorption capacity (IgG)(dynamic at 5 min. residence time)
>80 g/L adsorption capacity (IgG)(static)
técnica de separação
affinity
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Compatibilidade
Especificações
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)