843150
TOYOPEARL® LABPAK Bulk Media Sampler
phase Ether, Phenyl, Butyl-650S, pkg of 3 × 25 mL, 35 μm particle size
About This Item
descrição
High Performance Hydrophobic Interaction Resin Sampler
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
pkg of 3 × 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 43150
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
Ether, Phenyl, Butyl-650S phase
tamanho de partícula
35 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Componentes
Especificações
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)