Documentos Principais
822827
TSKgel® Protein C4-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, C4 (butyl) phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
C × D.I.:
5 cm × 4.6 mm
área da superfície:
100 m2/g
tamanho de partícula:
3 μm
Grupo ativo da matriz:
C4 (butyl) phase
Matriz:
spherical silica
Nome do produto
TSKgel® Protein C4-300 HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L26
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 22827
Extensão da rotulagem
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
100 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
área da superfície
100 m2/g
Matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
pH operacional
1.5-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
TSKgel Protein C4-300 columns are the most recent addition to the extensive line of Reversed Phase columns from Tosoh Bioscience. The high efficiency columns are designed for the optimal recovery and resolution of proteins such as recombinant proteins, antibody fragments or PEGylated proteins. The 300 Å pore size of the TSKgel Protein C4-300 columns are ideal for the separation of proteins. A particle size of 3 μm and optimized ligand density and alkyl length result in better protein and peptide resolution compared to other leading RP-C4 HPLC phases. Latest surface modification techniques and endcapping of residual silanol groups reduce undesirable secondary interactions and peak tailing.
forma física
Shipped in acetonitrile.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)