822789
TSKgel® SuperMultiporePW-N (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® SuperMultiporePW-N HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 22789
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
45 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 6 mm
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
4 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)