822733
TSKgel® ODS-100Z (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
product name
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 22733
Extensão da rotulagem
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Parâmetros
0-100% organic solvent
0.2 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 2 mm
área da superfície
450 m2/g
matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
forma física
Informações legais
acessório
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)