Documentos Principais
821971
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, amino phase,amine phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® NH2-100 Guard Cartridge, phase amine, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 21971
Parâmetros
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 2 mm
área da superfície
450 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
amine phase
amino phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrição geral
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel NH2-100 columns, 3μm, 3pk
forma física
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)