821411
TSKgel® BioAssist® S (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 10 mm, sulfonic acid phase
Sinônimo(s):
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column
About This Item
product name
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 10 cm × 10 mm, 13 μm particle size, PEEK hardware
Materiais
PEEK hardware
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh 21411
Parâmetros
≤2.6 M salt concentration
≤30% organic solvent
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
5 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 10 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
1300 Å
pH operacional
2-12(<= 1 month)
3-10(> 1 month)
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)