Documentos Principais
82033-U
Hamilton® PRP-1 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-1 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
20 mm × 2.1 mm
matriz
polymeric particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)