Documentos Principais
82015-U
Hamilton® PRP-X300 (7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-X300 HPLC Column, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L22
fabricante/nome comercial
Hamilton
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.1 mm
matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
7 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
ion exclusion
Descrição geral
The Hamilton PRP-X300, an ion exchange PSDVB/Sulfonic Acid column used in the separation of alcohols and organic acids.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)