Documentos Principais
820017
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, phenyl phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
C × D.I.:
5 cm × 2 mm
área da superfície:
100 m2/g
tamanho de partícula:
2.3 μm
Grupo ativo da matriz:
phenyl phase
Matriz:
spherical silica
Nome do produto
TSKgel® Super-Phenyl HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 5 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 20017
Extensão da rotulagem
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
80 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 2 mm
área da superfície
100 m2/g
Matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
2.3 μm
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
TSKgel® Super-Phenyl columns are packed with monodispersed 2 micron (nominal, mean particle size is 2.3 micron) spherical silica particles covalently bonded with phenyl groups. The small particle size used in Super Series and TSKgel ODS-140HTP columns provides the highest efficiency of all TSKgel reversed phase columns. The monodispersity of the particles reduces column back pressure to values more typical of larger particles, thus allowing the use of higher flow rates than other 2 micron packings. TSKgel Super-Phenyl columns are less hydrophobic than TSKgel Super-Octyl and TSKgel Super-ODS columns. They are an excellent choice for peptides, proteins, amino acids, tryptic digests, nucleotides, pharmaceutical molecules and food/beverage samples.
forma física
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)