Documentos Principais
819667
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nome do produto
TSKgel® SuperHZM-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 19667
Parâmetros
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnica(s)
LPLC: suitable
C × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polystyrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
10 μm
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
TSKgel® SuperHZM-H mixed-bed columns are packed with rigid, porous, polymer beads each having a varying mean pore diameter. They are used for the non-aqueous separation of organic-soluble polymers with high molecular weights of less than 400,000,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
forma física
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)