819664
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
product name
TSKgel® SuperHZM-H HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 19664
Parâmetros
0.4 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
matriz
polystyrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
10 μm
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)