Documentos Principais
818207
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 3 ea
Sinônimo(s):
Guardfilter for 4.6 mm I.D. TSKgel® Super Series columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 18207
técnica(s)
HPLC: suitable
tamanho de poro
140 Å
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Use to protect TSKgel Super-ODS, Super-Octyl and Super-Phenyl columns. Requires Guardfilter Holder PN 818206; sold separately.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)