Documentos Principais
816095
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, phenyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® Phenyl-5PW Guardgel Kit, phase phenyl, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh Phenyl-5PW, 16095
Parâmetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3.5 cm × 10 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
20 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel Phenyl-5PW columns
Componentes
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
  • Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • 2 Replacement frits
  • Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
  • Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • 2 x 5mL guardgel
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)