Documentos Principais
807936
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column
Sinônimo(s):
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
product name
TSKgel® Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column, 20 μm particle size, pk of 1 ea
Materiais
stainless steel column
embalagem
pk of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 07936
coluna C × D.I.
5 cm × 45 mm
matriz
polymeric particle platform
Grupo ativo da matriz
Phenyl-5PW phase
tamanho de partícula
20 μm
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)