807646
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
product name
TSKgel® QAE-2SW Guardgel Kit, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L14
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion H2PO4-
fabricante/nome comercial
Tosoh 07646
Parâmetros
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2.5 cm × 6 mm
matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
- 5 mL Guardgel packing material
- Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
- 2 Replacement frits
- Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
- Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- all hardware is 316 stainless steel
forma física
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)