Documentos Principais
807575
TSKgel® SP-5PW HPLC Column
phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh SP-5PW, 07575
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
25 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 21.5 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
cation exchange
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
TSKgel SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW.
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)