Documentos Principais
806172
TSKgel® ODS-120A (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
C × D.I.:
30 cm × 21.5 mm
tamanho de partícula:
10 μm
Grupo ativo da matriz:
C18 (octadecyl) phase
tamanho de poro:
150 Å
Matriz:
spherical silica
Nome do produto
TSKgel® ODS-120A HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 06172
Extensão da rotulagem
20% Carbon, multilayer, not encapped
Parâmetros
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
12 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 21.5 mm
Matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
150 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
TSKgel® ODS-120A columns contain 150Å pore size silica particles. The exclusion limit of 10,000 Da makes TSKgel ODS-120A columns a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and environmental samples such as poly-aromatic hydrocarbons. The "A" in the product description signifies that the material is not endcapped. For charged samples, the endcapped TSKgel ODS-120T column is a more suitable alternative.
forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)