Documentos Principais
80445
Supelco
Kynurenic acid-4a,5,6,7,8,8a-13C6
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-2-quinoline-4a,5,6,7,8,8a-13C6-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C4H7NO3
Peso molecular:
195.12
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)