Documentos Principais
72528
Supelco
2′,4′-Dihydroxy-3′-propylacetophenone
analytical standard
Sinônimo(s):
1-(2,4-Dihydroxy-3-propylphenyl)ethenone
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2C6H2(OH)2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
124-127 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1c(O)ccc(C(C)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-4-9-10(13)6-5-8(7(2)12)11(9)14/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QGGRBWUQXAFYEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)