Documentos Principais
713-1027
HPLC Analysis of Proteins on TSKgel® Ether-5PW
application for HPLC
Sinônimo(s):
Proteins, mixture
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: TSKgel Ether-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (808641)
mobile phase: 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analito
Descrição
    α-Chymotrypsin
    Ribonuclease
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)