Key Documents
713-0778
HPLC Analysis of Polyethylene Glycol 200 on TSKgel® G-OLIGO-PW
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: TSKgel G-OLIGO-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
detector: RI
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analito
Descrição
    Polyethylene glycol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)