Documentos Principais
713-0089
GC Analysis of Menthol Enantiomers on α-DEX 120
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: α-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24310)
oven: 110 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL each component
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
personal care
Informações legais
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
    (+)-Neomenthol
    (−)-Menthol
    (−)-Neomenthol
    (+)-Menthol
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)