Key Documents
69382
Supelco
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
261.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
136-140 °C (lit.)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
chave InChI
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
465.8 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
241 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)